Ethyl-2-oxobutanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904493-100G
OR904493-25G
APOSOR904493-100GEA
405
EUR
APOSOR904493-100G
APOSOR904493-25G
Ethyl-2-oxobutanoate 95%
Ethyl-2-oxobutanoate
Formula:
C₆H₁₀O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03265336 CAS Number: 15933-07-0 |