Stampa…
3,5-Dichloro-2,6-dimethylpyridin-4(3H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5-Dichloro-2,6-dimethylpyridin-4-ol, Clopidol, 3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-hydroxypyridine
OR904485-10G OR904485-1G OR904485-5G
APOSOR904485-10GEA 452 EUR
APOSOR904485-10G APOSOR904485-1G APOSOR904485-5G
3,5-Dichloro-2,6-dimethylpyridin-4(3H)-one 95%
3,5-Dichloro-2,6-dimethylpyridin-4(3H)-one
Formula: C₇H₇Cl₂NO
Peso molecolare: 192,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22123390
CAS Number: 2971-90-6