Stampa…
2-Methylpyrimidine-4-carbaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR904478-1G OR904478-250MG OR904478-5G
APOSOR904478-1GEA 194 EUR
APOSOR904478-1G APOSOR904478-250MG APOSOR904478-5G
2-Methylpyrimidine-4-carbaldehyde 98%
2-Methylpyrimidine-4-carbaldehyde
Formula: C₆H₆N₂O
Peso molecolare: 122,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09832936
CAS Number: 1004-17-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III