1-Pyrimidin-2-yl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904477-1G
OR904477-250MG
APOSOR904477-1GEA
386
EUR
APOSOR904477-1G
APOSOR904477-250MG
1-Pyrimidin-2-yl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-Pyrimidin-2-yl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formula:
C₉H₇N₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02665163 CAS Number: 383136-27-4 |