Stampa…
2-(2-Aminopyrimidin-5-yl)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904469-1G OR904469-250MG
APOSOR904469-1GEA 84.4 EUR
APOSOR904469-1G APOSOR904469-250MG
2-(2-Aminopyrimidin-5-yl)benzaldehyde 95%
2-(2-Aminopyrimidin-5-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₁H₉N₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 914349-52-3