Stampa…
Ethyl-2-oxovalerate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904458-100G OR904458-25G
APOSOR904458-100GEA 1180 EUR
APOSOR904458-100G APOSOR904458-25G
Ethyl-2-oxovalerate 96%
Ethyl-2-oxovalerate
Formula: C₇H₁₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06410882
CAS Number: 50461-74-0