Stampa…
4-Ethyl-2-methylthiazole-5-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904449-1G OR904449-250MG
APOSOR904449-1GEA 539 EUR
APOSOR904449-1G APOSOR904449-250MG
4-Ethyl-2-methylthiazole-5-carboxylic acid 95%
4-Ethyl-2-methylthiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₇H₉NO₂S
Peso molecolare: 171,2200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12027007
CAS Number: 119778-44-8