Stampa…
Ethyl-5-chloro-4-methylisoxazole-3-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904439-1G OR904439-250MG
APOSOR904439-1GEA 134 EUR
APOSOR904439-1G APOSOR904439-250MG
Ethyl-5-chloro-4-methylisoxazole-3-carboxylate 95%
Ethyl-5-chloro-4-methylisoxazole-3-carboxylate
Formula: C₇H₈ClNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11520431
CAS Number: 3356-96-5