Stampa…
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzooxazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904351-1G OR904351-250MG OR904351-5G
APOSOR904351-1GEA 0 EUR
APOSOR904351-1G APOSOR904351-250MG APOSOR904351-5G
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzooxazine 98%
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzooxazine
Formula: C₈H₈N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11603433
CAS Number: 120711-81-1