Acetohydrazide 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Acetic hydrazide, Acethydrazide
OR904346-100G
OR904346-500G
APOSOR904346-100GEA
84.4
EUR
APOSOR904346-100G
APOSOR904346-500G
Acetohydrazide 96%
Acetohydrazide
Formula:
C₂H₆N₂O Peso molecolare: 74,08 g/mol Punto di fusione: 58 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007610 CAS Number: 1068-57-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |