Stampa…
3,3-Dimethylpiperidin-4-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904308-1G OR904308-250MG
APOSOR904308-1GEA 168 EUR
APOSOR904308-1G APOSOR904308-250MG
3,3-Dimethylpiperidin-4-ol 95%
3,3-Dimethylpiperidin-4-ol
Formula: C7H15NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11044222
CAS Number: 373603-88-4