Stampa…
Methyl-6-bromo-1H-indole-2-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 6-bromo-1H-indole-2-carboxylate
OR904285-1G OR904285-25G OR904285-5G
APOSOR904285-1GEA 82.9 EUR
APOSOR904285-1G APOSOR904285-25G APOSOR904285-5G
Methyl-6-bromo-1H-indole-2-carboxylate 97%
Methyl-6-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₈BrNO₂
Peso molecolare: 254,0800 g/mol
Punto di fusione: 170…190 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00590200
CAS Number: 372089-59-3