Stampa…
2-Naphthyl isocyanate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904280-1G OR904280-250MG
APOSOR904280-1GEA 502 EUR
APOSOR904280-1G APOSOR904280-250MG
2-Naphthyl isocyanate 95%
2-Naphthyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Formula: C₁₁H₇NO
Peso molecolare: 169,18 g/mol
Punto di ebollizione: 83 °C
Punto di fusione: 52…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014319
CAS Number: 2243-54-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III