Stampa…
2-Bromoethyl acetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Acetic acid (2-bromoethyl) ester
OR904265-100G OR904265-1KG OR904265-500G
APOSOR904265-100GEA 72.7 EUR
APOSOR904265-100G APOSOR904265-1KG APOSOR904265-500G
2-Bromoethyl acetate 97%
2-Bromoethyl acetate
Formula: C₄H₇BrO₂
Peso molecolare: 167 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000235
CAS Number: 927-68-4