Stampa…
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904228-1G OR904228-250MG
APOSOR904228-1GEA 364 EUR
APOSOR904228-1G APOSOR904228-250MG
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₇H₁₀N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02056541
CAS Number: 676348-38-2