Stampa…
4-Nitroisoxazole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904227-1G OR904227-5G
APOSOR904227-1GEA 202 EUR
APOSOR904227-1G APOSOR904227-5G
4-Nitroisoxazole 96%
4-Nitroisoxazole
Formula: C₃H₂N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06638027
CAS Number: 1121-13-7