Stampa…
Thiophene-2-carboxaldoxime 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904201-25G OR904201-5G
APOSOR904201-25GEA 84.1 EUR
APOSOR904201-25G APOSOR904201-5G
Thiophene-2-carboxaldoxime 95%
Thiophene-2-carboxaldoxime
Formula: C₅H₅NOS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022509
CAS Number: 29683-84-9