Stampa…
2-Methoxynicotinic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9042-25G OR9042-5G OR9042-1G
APOSOR9042-25GEA 19 EUR
APOSOR9042-25G APOSOR9042-5G APOSOR9042-1G
2-Methoxynicotinic acid 98%
2-Methoxynicotinic acid
Formula: C₇H₇NO₃
Punto di fusione: 146…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085110
CAS Number: 16498-81-0