Stampa…
2-(5-Methyl-2-thienyl)azepane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(5-Methylthiophen-2-yl)azepane
OR904171-1G OR904171-250MG
APOSOR904171-1GEA 807 EUR
APOSOR904171-1G APOSOR904171-250MG
2-(5-Methyl-2-thienyl)azepane 95%
2-(5-Methyl-2-thienyl)azepane
Formula: C₁₁H₁₇NS
Peso molecolare: 195,33 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05190319
CAS Number: 527674-20-0