Stampa…
3-Aminopropyldimethoxymethylsilane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Dimethoxymethylsilyl)propylamine
OR904101-100G OR904101-500G OR904101-5G
APOSOR904101-100GEA 183 EUR
APOSOR904101-100G APOSOR904101-500G APOSOR904101-5G
3-Aminopropyldimethoxymethylsilane 95%
3-Aminopropyldimethoxymethylsilane
Formula: C₆H₁₇NO₂Si
Peso molecolare: 163,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025614
CAS Number: 3663-44-3