Stampa…
3-Ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR904005-100MG OR904005-1G OR904005-250MG
APOSOR904005-100MGEA 190 EUR
APOSOR904005-100MG APOSOR904005-1G APOSOR904005-250MG
3-Ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
3-Ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formula: C₆H₈N₂O₂
Peso molecolare: 140,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06742804
CAS Number: 4027-59-2