Stampa…
2-Chloro-7-methylquinoxaline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903996-1G OR903996-250MG
APOSOR903996-1GEA 667 EUR
APOSOR903996-1G APOSOR903996-250MG
2-Chloro-7-methylquinoxaline 95%
2-Chloro-7-methylquinoxaline
Formula: C₉H₇ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 90272-84-7