Stampa…
5-Bromo-6-methylpyrazin-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-5-bromo-6-methylpyrazine
OR903973-1G OR903973-250MG
APOSOR903973-1GEA 224 EUR
APOSOR903973-1G APOSOR903973-250MG
5-Bromo-6-methylpyrazin-2-amine 95%
5-Bromo-6-methylpyrazin-2-amine
Formula: C₅H₆BrN₃
Peso molecolare: 188,0300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08705763
CAS Number: 74290-69-0