Stampa…
4-(Thiazol-2-yloxy)phenylamine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903971-1G OR903971-5G
APOSOR903971-1GEA 206 EUR
APOSOR903971-1G APOSOR903971-5G
4-(Thiazol-2-yloxy)phenylamine 96%
4-(Thiazol-2-yloxy)phenylamine
Formula: C₉H₈N₂OS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09743704
CAS Number: 105350-49-0