Stampa…
6-Heptyn-1-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR903961-100G OR903961-10G OR903961-25G OR903961-5G
APOSOR903961-100GEA 408 EUR
APOSOR903961-100G APOSOR903961-10G APOSOR903961-25G APOSOR903961-5G
6-Heptyn-1-ol 97%
6-Heptyn-1-ol
Formula: C₇H₁₂O
Punto di ebollizione: 105 °C
Densità: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00049198
CAS Number: 63478-76-2