Stampa…
2-Amino-6-chloro-4-methylbenzothiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-4-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
OR903958-1G OR903958-250MG
APOSOR903958-1GEA 684 EUR
APOSOR903958-1G APOSOR903958-250MG
2-Amino-6-chloro-4-methylbenzothiazole 95%
2-Amino-6-chloro-4-methylbenzothiazole
Formula: C₈H₇ClN₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 38338-21-5