Stampa…
1-Methyl-5-phenyl-1H-imidazol-2-ylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903941-1G OR903941-250MG
APOSOR903941-1GEA 865 EUR
APOSOR903941-1G APOSOR903941-250MG
1-Methyl-5-phenyl-1H-imidazol-2-ylamine 95%
1-Methyl-5-phenyl-1H-imidazol-2-ylamine
Formula: C₁₀H₁₁N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05668690
CAS Number: 787586-80-5