Stampa…
2-(4-Aminophenyl)-2-methylpropan-1-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR903940-100MG OR903940-250MG
APOSOR903940-100MGEA 230 EUR
APOSOR903940-100MG APOSOR903940-250MG
2-(4-Aminophenyl)-2-methylpropan-1-ol 95%
2-(4-Aminophenyl)-2-methylpropan-1-ol
Formula: C₁₀H₁₅NO
Punto di ebollizione: 129…131,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 18755-56-1