Stampa…
3-Phenylpyridin-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903930-1G OR903930-250MG
APOSOR903930-1GEA 562 EUR
APOSOR903930-1G APOSOR903930-250MG
3-Phenylpyridin-2-amine 95%
3-Phenylpyridin-2-amine
Formula: C11H10N2
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114119
CAS Number: 87109-10-2