Stampa…
6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR903923-1G OR903923-250MG
APOSOR903923-1GEA 72.7 EUR
APOSOR903923-1G APOSOR903923-250MG
6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₄BrClN₂
Peso molecolare: 231,4800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11518983
CAS Number: 474708-88-8