(1-Ethyl-4-piperidinyl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903901-1G
OR903901-5G
APOSOR903901-1GEA
53.8
EUR
APOSOR903901-1G
APOSOR903901-5G
(1-Ethyl-4-piperidinyl)methanol 95%
(1-Ethyl-4-piperidinyl)methanol
Formula:
C₈H₁₇NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08059823 CAS Number: 90226-87-2 |