Stampa…
5-Bromo-2-pentanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903890-10G OR903890-1G OR903890-5G
APOSOR903890-10GEA 633 EUR
APOSOR903890-10G APOSOR903890-1G APOSOR903890-5G
5-Bromo-2-pentanone 95%
5-Bromo-2-pentanone
Formula: H₃CC(O)(CH₂)₂CH₂Br
Peso molecolare: 165,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051425
CAS Number: 3884-71-7