Stampa…
4-(2-Chloroethyl)morpholine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903887-100G OR903887-25G
APOSOR903887-100GEA 362 EUR
APOSOR903887-100G APOSOR903887-25G
4-(2-Chloroethyl)morpholine 98%
4-(2-Chloroethyl)morpholine
Formula: C₆H₁₂ClNO
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00603731
CAS Number: 3240-94-6
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III