Stampa…
Isoquinolin-3-ylmethanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903885-1G OR903885-250MG
APOSOR903885-1GEA 123 EUR
APOSOR903885-1G APOSOR903885-250MG
Isoquinolin-3-ylmethanol 98%
Isoquinolin-3-ylmethanol
Formula: C₁₀H₉NO
Peso molecolare: 159,1846 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01859798
CAS Number: 76884-34-9