Stampa…
Methyl-2-aminobenzo[d]thiazole-7-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR903880-1G OR903880-5G
APOSOR903880-1GEA 54.4 EUR
APOSOR903880-1G APOSOR903880-5G
Methyl-2-aminobenzo[d]thiazole-7-carboxylate 98%
Methyl-2-aminobenzo[d]thiazole-7-carboxylate
Formula: C₉H₈N₂O₂S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09263762
CAS Number: 209459-11-0