Stampa…
3-Methoxy-4-nitrophenol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903872-10G OR903872-1G OR903872-5G
APOSOR903872-10GEA 720 EUR
APOSOR903872-10G APOSOR903872-1G APOSOR903872-5G
3-Methoxy-4-nitrophenol 96%
3-Methoxy-4-nitrophenol
Formula: C7H7NO4
Peso molecolare: 169,1400 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11840329
CAS Number: 16292-95-8