Stampa…
(R)-1-(2-Chlorophenyl)ethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903871-10G OR903871-1G OR903871-5G
APOSOR903871-10GEA 406 EUR
APOSOR903871-10G APOSOR903871-1G APOSOR903871-5G
(R)-1-(2-Chlorophenyl)ethanol 97%
(R)-1-(2-Chlorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₉ClO
Peso molecolare: 156,61 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659510
CAS Number: 120466-66-2