Stampa…
4,5-Dichloropyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903869-1G OR903869-5G
APOSOR903869-1GEA 63.8 EUR
APOSOR903869-1G APOSOR903869-5G
4,5-Dichloropyrimidine 98%
4,5-Dichloropyrimidine
Formula: C₄H₂Cl₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09743880
CAS Number: 6554-61-6