Stampa…
2-Hydroxy-4-methylbenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903861-10G OR903861-1G OR903861-5G
APOSOR903861-10GEA 200 EUR
APOSOR903861-10G APOSOR903861-1G APOSOR903861-5G
2-Hydroxy-4-methylbenzonitrile 98%
2-Hydroxy-4-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₇NO
Peso molecolare: 133,1500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02261941
CAS Number: 18495-14-2