Stampa…
[4-(2-Aminopropyl)phenyl]dimethylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(2-Aminopropyl)-n,n-dimethylaniline
OR903859-1G OR903859-250MG
APOSOR903859-1GEA 865 EUR
APOSOR903859-1G APOSOR903859-250MG
[4-(2-Aminopropyl)phenyl]dimethylamine 95%
[4-(2-Aminopropyl)phenyl]dimethylamine
Formula: C₁₁H₁₈N₂
Peso molecolare: 178,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06662285
CAS Number: 57580-63-9