Stampa…
2-Chloro-9-methyl-9H-purine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903840-1G OR903840-250MG
APOSOR903840-1GEA 757 EUR
APOSOR903840-1G APOSOR903840-250MG
2-Chloro-9-methyl-9H-purine 95%
2-Chloro-9-methyl-9H-purine
Formula: C₆H₅ClN₄
Peso molecolare: 168,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07440150
CAS Number: 2346-73-8