Stampa…
3,5,6-Trichloropyridin-2(1H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5,6-Trichloro-2-pyridinol
OR903819-10G OR903819-1G OR903819-5G
APOSOR903819-10GEA 98.9 EUR
APOSOR903819-10G APOSOR903819-1G APOSOR903819-5G
3,5,6-Trichloropyridin-2(1H)-one 95%
3,5,6-Trichloropyridin-2(1H)-one
Formula: C5H2Cl3NO
Peso molecolare: 198,4345 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00130269
CAS Number: 6515-38-4