Stampa…
3,5-Dichloro-4-methylaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903818-10G OR903818-25G OR903818-5G
APOSOR903818-10GEA 150 EUR
APOSOR903818-10G APOSOR903818-25G APOSOR903818-5G
3,5-Dichloro-4-methylaniline 98%
3,5-Dichloro-4-methylaniline
Formula: C7H7Cl2N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00266300
CAS Number: 54730-35-7