(S)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903813-10G
OR903813-1G
OR903813-5G
APOSOR903813-10GEA
173
EUR
APOSOR903813-10G
APOSOR903813-1G
APOSOR903813-5G
(S)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric acid 95%
(S)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric acid
Formula:
C₁₀H₁₂O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06656492 CAS Number: 115016-95-0 |