Stampa…
2-Amino-6-bromopyrazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromopyrazin-2-amine
OR903808-1G OR903808-5G
APOSOR903808-1GEA 85.7 EUR
APOSOR903808-1G APOSOR903808-5G
2-Amino-6-bromopyrazine 98%
2-Amino-6-bromopyrazine
Formula: C₄H₄BrN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10697806
CAS Number: 54237-53-5