Stampa…
5-Chlorothiophene-3-carboxylic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903783-1G OR903783-250MG OR903783-5G
APOSOR903783-1GEA 94.5 EUR
APOSOR903783-1G APOSOR903783-250MG APOSOR903783-5G
5-Chlorothiophene-3-carboxylic acid 96%
5-Chlorothiophene-3-carboxylic acid
Formula: C5H3ClO2S
Peso molecolare: 162,5900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082877
CAS Number: 36157-42-3