Stampa…
6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903771-100MG OR903771-1G OR903771-250MG
APOSOR903771-100MGEA 65.5 EUR
APOSOR903771-100MG APOSOR903771-1G APOSOR903771-250MG
6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine 95%
6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
Formula: C₅H₃BrN₄
Peso molecolare: 199,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12923113
CAS Number: 1233026-51-1