Stampa…
N-Butyl-2-chloroacetamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903763-1G OR903763-5G
APOSOR903763-1GEA 104 EUR
APOSOR903763-1G APOSOR903763-5G
N-Butyl-2-chloroacetamide 95%
N-Butyl-2-chloroacetamide
Formula: C₆H₁₂ClNO
Peso molecolare: 149,6200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00776256
CAS Number: 5349-24-6