Stampa…
2-Chlorothieno[2,3-d]pyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903755-1G OR903755-250MG
APOSOR903755-1GEA 152 EUR
APOSOR903755-1G APOSOR903755-250MG
2-Chlorothieno[2,3-d]pyrimidine 98%
2-Chlorothieno[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₆H₃ClN₂S
Peso molecolare: 170,6200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13193399
CAS Number: 83259-30-7