Stampa…
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-7-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903754-1G OR903754-250MG
APOSOR903754-1GEA 133 EUR
APOSOR903754-1G APOSOR903754-250MG
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-7-ol 95%
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-7-ol
Formula: C₈H₈ClNO
Peso molecolare: 169,6100 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13152137
CAS Number: 126053-15-4